5-Aminonicotinsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 5-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
361140050
ACRO361140050EA 247 EUR
ACRO361140050
5-Aminonicotinsäure 95%
5-Aminonicotinsäure
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129116
CAS-Nummer: 24242-19-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Golden to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %