(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)decanoic acid 95%, 98% ee
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-N-FMOC-Octylglycine, N-Fmoc-2-octyl-L-glycine, Fmoc-octyl-Gly-OH
361490010
ACRO361490010EA 417 EUR
ACRO361490010
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)decanoic acid 95%, 98% ee
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)decanoic acid
Appearance: White Powder
Formel: C₂₅H₃₁NO₄
Molecular Weight: 409,526 g/mol
Schmelzpunkt: 142,6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01311753
CAS-Nummer: 193885-59-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %