(1S,4R)-N-Boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid 95%, 98% ee
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1R,4S)-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopent-2-enecarboxylic acid
361820010
ACRO361820010EA
164
EUR
ACRO361820010
(1S,4R)-N-Boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid 95%, 98% ee
(1S,4R)-N-Boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid
CAS No.: 151907-80-1
Formel:
C₁₁H₁₇NO₄ Molecular Weight: 227,26 g/mol Schmelzpunkt: 152 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00211288 CAS-Nummer: 151907-80-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % (HPLC) |