4-Fluoro-L-2-phenylglycine ≥95%, ee 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
4-Fluoro-L-phenylglycine, (S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)acetic Acid, H-Phg(4-F)-OH, (S)-4-Fluorophenylglycine
362050010
362050050
ACRO362050010EA
198
EUR
ACRO362050010
ACRO362050050
4-Fluoro-L-2-phenylglycine ≥95%, ee 98%
4-Fluoro-L-2-phenylglycine
Appearance: Off-white Powder
Formel:
C₈H₈FNO₂ Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00213799 CAS-Nummer: 19883-57-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % (HPLC) |