(1S,2R,6S,7R)-4,4-Dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-9-one 95%, 98% ee
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
362200010
ACRO362200010EA
110
EUR
ACRO362200010
(1S,2R,6S,7R)-4,4-Dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-9-one 95%, 98% ee
(1S,2R,6S,7R)-4,4-Dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-9-one
Appearance: White to off-white Crystalline powder or crystals or needles
Formel:
C₉H₁₃NO₃ Schmelzpunkt: 150…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01320865 CAS-Nummer: 178032-63-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % (GC) |