(1S,2R,3S,4S)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride 95%, 98% ee
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1S,2R,3S,5S)-3-Amino-5-(hydroxymethyl)cyclopentane-1,2-diol hydrochloride, (2S,3S,5S,1R)-5-amino-3-(hydroxymethyl)cyclopentane-1,2-diol, chloride
362530010
ACRO362530010EA
285
EUR
ACRO362530010
(1S,2R,3S,4S)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride 95%, 98% ee
(1S,2R,3S,4S)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride
Formel:
C₆H₁₄ClNO₃ Molecular Weight: 183,64 g/mol Schmelzpunkt: 124…124,6 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06799069 CAS-Nummer: 220497-88-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +25° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1 in water) |