cis-Dichlorobis(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
363300010
ACRO363300010EA
164
EUR
ACRO363300010
cis-Dichlorobis(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate 99%
cis-Dichlorobis(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate
Appearance: Black Powder or crystals
Formel:
C₂₀H₂₀Cl₂N₄O₂Ru Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015504 CAS-Nummer: 15746-57-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Black Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥98.5 % (ex Ru) |