Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
363381000
ACRO363381000EA 125 EUR
ACRO363381000
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I) 99%
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
Appearance: Orange Crystalline powder or crystals
Formel: C₉H₁₆O₂Rh
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015354
CAS-Nummer: 12082-47-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %