Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
363520010
ACRO363520010EA 184 EUR
ACRO363520010
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate 99%
Appearance: Yellow to green Powder or crystals
Formel: C₈H₁₂B₂F₈N₄Pd
Schmelzpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043297
CAS-Nummer: 21797-13-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %