2,2'-Bipyridin-4,4'-dicarbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4'-Dicarboxy-2,2'-bipyridine, [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid
363660010
ACRO363660010EA
70.3
EUR
ACRO363660010
2,2'-Bipyridin-4,4'-dicarbonsäure 98%
2,2'-Bipyridin-4,4'-dicarbonsäure
Formel:
C₁₂H₈N₂O₄ Molecular Weight: 244.20 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015430 CAS-Nummer: 6813-38-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration excess NaOH | ≥97.5 % |