Chlor(1,5-cyclooctadien)iridium(I) dimer

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: [Ir(cod)Cl]2, Chloro-1,5-cyclooctadiene iridium(I) dimer

363962500 363960010 363960050
ACRO363962500EA 115 EUR
ACRO363962500 ACRO363960010 ACRO363960050
Chlor(1,5-cyclooctadien)iridium(I) dimer
Chlor(1,5-cyclooctadien)iridium(I) dimer
Formel: C₁₆H₂₄Cl₂Ir₂
Molecular Weight: 671.70 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012414
CAS-Nummer: 12112-67-3
EINECS: 235-170-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Orange to red Powder
Infrared spectrum Conforms
Iridium (Ir) ≥56.4 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR