(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

364640010 364640050
ACRO364640010EA 58 EUR
ACRO364640010 ACRO364640050
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan 99%
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan
Formel: C₆H₁₄N₂
Siedepunkt: 110…114 °C (40mbar)
Schmelzpunkt: 40…45 °C
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062985
CAS-Nummer: 20439-47-8
UN: 3259
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -24.5° to -26.5° (20 °C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR