Natrium dehydracetat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Natrium dehydroacetat, Natrium-1-(3,4-dihydro-6-methyl-2,4-dioxo-2H-pyran-3-yliden)ethanolat, Dehydracetsäure Natriumsalz, Dehydroacetsäure Natriumsalz
364855000
ACRO364855000EA 124 EUR
ACRO364855000
Natrium dehydracetat 99%
Natrium dehydracetat
Formel: C₈H₇NaO₄
Molecular Weight: 190,13 g/mol
Schmelzpunkt: 295 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040583
CAS-Nummer: 4418-26-2
EINECS: 224-580-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 %