Bortribromid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
365210250
365211000
365215000
ACRO365210250EA
53
EUR
ACRO365210250
ACRO365211000
ACRO365215000
Bortribromid 99+%
Bortribromid
Formel:
BBr₃ Molecular Weight: 250.52 g/mol Siedepunkt: 91.2 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –46 °C Dichte: 2.65 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011312 CAS-Nummer: 10294-33-4 EINECS: 233-657-9 UN: 2692 ADR: 8 I Merck Index: 13,01337 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear amber Liquid |
Titration | ≥99.0 % |
Sulfur (S) | ≤100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤100 ppm |
Impurity | ≤0.2 % Free bromine (Br2) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...