Bortribromid 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

365210250 365211000 365215000
ACRO365210250EA 53 EUR
ACRO365210250 ACRO365211000 ACRO365215000
Bortribromid 99+%
Bortribromid
Formel: BBr₃
Molecular Weight: 250.52 g/mol
Siedepunkt: 91.2 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 2.65 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011312
CAS-Nummer: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 2692
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01337

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear amber Liquid
Titration ≥99.0 %
Sulfur (S) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Impurity ≤0.2 % Free bromine (Br2)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR