Kokosnussöl, rein, raffiniert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
365471000 365475000
ACRO365471000EA 26.5 EUR
ACRO365471000 ACRO365475000
Kokosnussöl, rein, raffiniert
Coconut oil
Schmelzpunkt: 23…26 °C
Flammpunkt: >200 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00130817
CAS-Nummer: 8001-31-8
EINECS: 232-282-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to light yellow Oily liquid or solid
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Iodine value 7 to 12 g I2/100 g
Peroxide value ≤5 meq O2/kg