(2,3-Dichlorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dichlorophenylacetic acid
365550250
ACRO365550250EA 130 EUR
ACRO365550250
(2,3-Dichlorphenyl)essigsäure 97%
(2,3-Dichlorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 205,04 g/mol
Schmelzpunkt: 130…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861393
CAS-Nummer: 10236-60-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 135 °C
HPLC ≥96.0 %