α-Brom-2,3-dichlortoluol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3-Dichlorbenzylbromid
365580050
ACRO365580050EA 39.1 EUR
ACRO365580050
α-Brom-2,3-dichlortoluol 99%
α-Brom-2,3-dichlortoluol
Formel: C₇H₅BrCl₂
Molecular Weight: 239,93 g/mol
Siedepunkt: 140…144 °C (31 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…32 °C
MDL: MFCD03701317
CAS-Nummer: 57915-78-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 32 °C
GC ≥98.5 %