Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
365600050
ACRO365600050EA 58.8 EUR
ACRO365600050
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Molecular Weight: 218,175 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039762
CAS-Nummer: 62451-84-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %