DL-Lysin Monohydrat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
365650250
ACRO365650250EA 104 EUR
ACRO365650250
DL-Lysin Monohydrat 97%
DL-Lysin Monohydrat
Formel: C₆H₁₄N₂O₂·1H₂O
MDL: MFCD00151036
CAS-Nummer: 885701-25-7
EINECS: 200-740-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 7 % to 12 % (105°C, 2 hrs)
Titration with HClO4 ≥96.0 %