Ethansulfonsäure 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

366040050 366040250 366041000
ACRO366040050EA 28.7 EUR
ACRO366040050 ACRO366040250 ACRO366041000
Ethansulfonsäure 95%
Ethanesulphonic acid
Formel: C₂H₆O₃S
Siedepunkt: 136…140 °C (3hPa)
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 1,343 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007529
CAS-Nummer: 594-45-6
EINECS: 209-843-0
UN: 2586
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4325 to 1.4355 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR