Tetrabutylammoniumhydroxid 40% (w/w) in Methanol

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

366321000 366325000 366320025
ACRO366321000EA 81.2 EUR
ACRO366321000 ACRO366325000 ACRO366320025
Tetrabutylammoniumhydroxid 40% (w/w) in Methanol
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,91 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3286
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Solution
Titration with HClO4 ≥40 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR