4-Carboxyphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
366390010 366390050
ACRO366390010EA 32.4 EUR
ACRO366390010 ACRO366390050
4-Carboxyphenylboronsäurepinakolester 97%
4-Carboxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₇BO₄
Schmelzpunkt: 227…232 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01863710
CAS-Nummer: 180516-87-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 232 °C
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %