4-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
366420050
ACRO366420050EA 93 EUR
ACRO366420050
4-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester 97%
4-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₇BO₃
Schmelzpunkt: 112…117 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02093756
CAS-Nummer: 269409-70-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 117 °C
GC ≥96.0 %