Methyl-6-aminonicotinat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
366810050
366810250
ACRO366810050EA
122
EUR
ACRO366810050
ACRO366810250
Methyl-6-aminonicotinat 97%
Methyl-6-aminonicotinat
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152.15 g/mol Schmelzpunkt: 159…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00797844 CAS-Nummer: 36052-24-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light beige to pink Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 155 to 160 °C |
HPLC | ≥96.0 % |