Triphenylphosphin 1,2 - 1,5 mmol/g auf Harz, 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 200-400 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
366840050
ACRO366840050EA 80.8 EUR
ACRO366840050
Triphenylphosphin 1,2 - 1,5 mmol/g auf Harz, 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 200-400 mesh
Triphenylphosphin
Appearance: White to yellow Beads
Formel: C₁₈H₁₅P
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD20489348
CAS-Nummer: 39319-11-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Beads
Particle size 200 to 400 mesh
Crosslinking 1 % DVB
Loading 1 to 1.5 mmol/g