Ethylene diacrylate 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
366970050 366970250
ACRO366970050EA 141 EUR
ACRO366970050 ACRO366970250
Ethylene diacrylate 95% stabilisiert
Ethylene diacrylate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₈H₁₀O₄
Siedepunkt: 62…65 °C (2 mmHg)
Dichte: 1,04 g/cm³
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008629
CAS-Nummer: 2274-11-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 100 to 400 ppm MEHQ