Calciumthioglycolat Trihydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Calciumbis(mercaptoacetat) Trihydrat
367031000
367035000
ACRO367031000EA
28
EUR
ACRO367031000
ACRO367035000
Calciumthioglycolat Trihydrat 99%
Calciumthioglycolat Trihydrat
Formel:
C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O Schmelzpunkt: 270…280 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150707 CAS-Nummer: 65208-41-5 EINECS: 212-402-5 UN: 3263 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...