Calciumthioglycolat Trihydrat 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Calciumbis(mercaptoacetat) Trihydrat

367031000 367035000
ACRO367031000EA 28 EUR
ACRO367031000 ACRO367035000
Calciumthioglycolat Trihydrat 99%
Calciumthioglycolat Trihydrat
Formel: C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O
Schmelzpunkt: 270…280 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150707
CAS-Nummer: 65208-41-5
EINECS: 212-402-5
UN: 3263

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR