1-(2-Methoxyethyl)piperazin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
367110010
ACRO367110010EA
37.4
EUR
ACRO367110010
1-(2-Methoxyethyl)piperazin 98%
1-(2-Methoxyethyl)piperazin
Formel:
C₇H₁₆N₂O Flammpunkt: 87 °C |
MDL:
MFCD00191214 CAS-Nummer: 13484-40-7 UN: 2735 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |