5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(5-Brom-2-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 2-Acetyl-4-bromphenol
367210100
ACRO367210100EA 38.2 EUR
ACRO367210100
5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon 98%
5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇BrO₂
Schmelzpunkt: 58…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191850
CAS-Nummer: 1450-75-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥97.5 %