Hexamethyldisilathian 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

367370010 367370050 367370250
ACRO367370010EA 45.7 EUR
ACRO367370010 ACRO367370050 ACRO367370250
Hexamethyldisilathian 95%
Hexamethyldisilathian
Formel: C₆H₁₈SSi₂
Siedepunkt: 163 °C (170 mmHg)
Dichte: 0,95 g/cm³
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014851
CAS-Nummer: 3385-94-2
EINECS: 222-201-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR