Hexamethyldisilathian 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
367370010
367370050
367370250
ACRO367370010EA
45.7
EUR
ACRO367370010
ACRO367370050
ACRO367370250
Hexamethyldisilathian 95%
Hexamethyldisilathian
Formel:
C₆H₁₈SSi₂ Siedepunkt: 163 °C (170 mmHg) Dichte: 0,95 g/cm³ Flammpunkt: 26 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014851 CAS-Nummer: 3385-94-2 EINECS: 222-201-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...