2-Aminoethyldihydrogenphosphat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
O-Phosphorylethanolamine
367420050
367420250
367421000
ACRO367420050EA
38.1
EUR
ACRO367420050
ACRO367420250
ACRO367421000
2-Aminoethyldihydrogenphosphat 98%
2-Aminoethyldihydrogenphosphat
Formel:
C₂H₈NO₄P Molecular Weight: 141.0630 g/mol Schmelzpunkt: 241…243 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00008178 CAS-Nummer: 1071-23-4 EINECS: 213-988-5 UN: 3261 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |