(Brommethyl)cyclobutan 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

367640050 367640250 367641000
ACRO367640050EA 56.8 EUR
ACRO367640050 ACRO367640250 ACRO367641000
(Brommethyl)cyclobutan 99%
Formel: C₅H₉Br
Siedepunkt: 145…148 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,339 g/cm³
Flammpunkt: 27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040960
CAS-Nummer: 17247-58-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR