4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
367790010
367790050
367790250
ACRO367790010EA
54.4
EUR
ACRO367790010
ACRO367790050
ACRO367790250
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BO₄ Schmelzpunkt: 184…189 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179441 CAS-Nummer: 4334-88-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |