N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
368010010
368010050
368010250
ACRO368010010EA
33.5
EUR
ACRO368010010
ACRO368010050
ACRO368010250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine
CAS No.: 62965-35-9
Formel:
C₁₁H₂₁NO₄ Schmelzpunkt: 118…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065574 CAS-Nummer: 62965-35-9 |