α-Linolensäuremethylester 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Methyllinolenat, 9Z,12Z,15Z-Octadecatriensäuremethylester, Methyl-(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoat, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatriensäuremethylester, Methyl-cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoat, Linolensäuremethylester, Methyl-α-linolenat
368100010
368100050
ACRO368100010EA
170
EUR
ACRO368100010
ACRO368100050
α-Linolensäuremethylester 99%
α-Linolensäuremethylester
Formel:
C₁₉H₃₂O₂ Molecular Weight: 292.46 g/mol Siedepunkt: 182 °C (3 mmHg) Schmelzpunkt: –57 °C Dichte: 0.895 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00135851 CAS-Nummer: 301-00-8 EINECS: 206-102-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...