4-Brom-m-kresol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Brom-3-methylphenol, 2-Brom-5-hydroxytoluol, 1-Brom-4-hydroxy-2-methylbenzol
368200050
ACRO368200050EA
80.8
EUR
ACRO368200050
4-Brom-m-kresol 98%
4-Brom-m-kresol
Formel:
C₇H₇BrO Molecular Weight: 187,04 g/mol Siedepunkt: 142…145 °C (23 mmHg) Schmelzpunkt: 57…61 °C |
MDL:
MFCD00079723 CAS-Nummer: 14472-14-1 EINECS: 238-464-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 57 to 61 °C |
GC | ≥97.5 % |