N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99.5% für die HPLC

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

368450010 368450025 368451000
ACRO368450010EA 142 EUR
ACRO368450010 ACRO368450025 ACRO368451000
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99.5% für die HPLC
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1,03 g/cm³
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003193
CAS-Nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR