Benzophenonimin 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzophenoneimine
368590050
368590250
368591000
ACRO368590050EA
81
EUR
ACRO368590050
ACRO368590250
ACRO368591000
Benzophenonimin 97% stabilisiert
Benzophenonimin
Formel:
C₁₃H₁₁N Molecular Weight: 181.24 g/mol Siedepunkt: 216 °C (75 mmHg) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 1.08 g/cm³ Flammpunkt: 145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001760 CAS-Nummer: 1013-88-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6170 to 1.6190 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | Approx. 0.02 % w/w Hydroquinone |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...