3-Iodbenzonitril 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

368600010 368600100
ACRO368600010EA 13.2 EUR
ACRO368600010 ACRO368600100
3-Iodbenzonitril 97%
3-Iodbenzonitril
Formel: C₇H₄IN
Molecular Weight: 229.02 g/mol
Schmelzpunkt: 39…44 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079762
CAS-Nummer: 69113-59-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR