(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

368900050 368900250
ACRO368900050EA 63.1 EUR
ACRO368900050 ACRO368900250
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane 98%
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane

CAS No.: 27374-25-0

Formel: C₈H₁₈O₂Si
Siedepunkt: 50…53 °C (22 mmHg)
Dichte: 0,867 g/cm³
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074986
CAS-Nummer: 27374-25-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR