Tebbe Reagent 0.5 M in Toluol
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: µ-Chloro-µ-methylenebis(cyclopentadienyl)titaniumdimethylaluminum, Bis(cyclopentadienyl-mu-chloro(dimethylaluminium-mu-methylenetitanium
368970250
ACRO368970250EA 254 EUR
ACRO368970250
Tebbe Reagent 0.5 M in Toluol
Tebbe Reagent
CAS No.: 67719-69-1
Formel: C₁₃H₁₈AlClTi
Molecular Weight: 284,62 g/mol
Dichte: 0,927 g/cm³
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00151575
CAS-Nummer: 67719-69-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red to purple Solution
Strength 0.40 to 0.60 M