2,3-O-Isopropylidene-D-glyceraldehyde 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, (R)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, (R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde
369260010
ACRO369260010EA 110 EUR
ACRO369260010
2,3-O-Isopropylidene-D-glyceraldehyde 97%
2,3-O-Isopropylidene-D-glyceraldehyde
Formel: C₆H₁₀O₃
Siedepunkt: 139 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,045 g/cm³
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00269682
CAS-Nummer: 15186-48-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info Crack to monomer by distillation before use
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +39° to +69° (20°C, 589 nm) (C=2, Chloroform)