Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
369360010
369362500
ACRO369360010EA
382
EUR
ACRO369360010
ACRO369362500
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0)
Formel:
C₃₈H₃₄P₂Pt Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00012028 CAS-Nummer: 12120-15-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 127 to 131 °C |
Assay | ≥97.5 % (ex Pt) |