4-Hydroxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
369420050 369420010
ACRO369420050EA 187 EUR
ACRO369420050 ACRO369420010
4-Hydroxyphenylboronsäure 97%
4-Hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₃
Schmelzpunkt: 285 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01074628
CAS-Nummer: 71597-85-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %