Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, 3-(4-Hydroxy-phenyl)-propionic acid-OMe
369430050
ACRO369430050EA 48.1 EUR
ACRO369430050
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat 98%
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate
Appearance: Transparent white Low melting mass
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,20 g/mol
Siedepunkt: 108 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 37…41 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071577
CAS-Nummer: 5597-50-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %