Natrium-1-decansulfonat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
369450050
369450250
369451000
ACRO369450050EA
64.5
EUR
ACRO369450050
ACRO369450250
ACRO369451000
Natrium-1-decansulfonat 96%
Natrium-1-decansulfonat
Formel:
C₁₀H₂₁NaO₃S Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007526 CAS-Nummer: 13419-61-9 EINECS: 236-525-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5 % (100°C, 3 h) (vacuum) |
Titration after Ion exchange | ≥95 % (On dry substance) |