2-tert-Butylanilin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(tert-Butyl)aniline

369870250
ACRO369870250EA 86.5 EUR
ACRO369870250
2-tert-Butylanilin 98%
2-tert-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149,24 g/mol
Siedepunkt: 123…124 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,957 g/cm³
Flammpunkt: 102 °C
MDL: MFCD00130023
CAS-Nummer: 6310-21-0
EINECS: 228-634-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR